Learn More
asecos™ Armadietti di sicurezza sottopiano tipo 90
Per la conservazione sicura di liquidi infiammabili sotto banchi, superfici di lavoro, banconi o cappe d'aspirazione in conformità alle normative EN 14470-1. Grazie a un'altezza di 800 mm gli armadietti offrono un'altezza ottimizzata degli interni che li rende ideali per la conservazione di contenitori di maggiori dimensioni.
2000.22€ - 3132.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes |
---|---|
Depth (Metric) Interior | 482 mm |
Colore | Light Gray |
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage of flammable liquids |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15365569
|
asecos™
3265700135373 |
482 x 979 x 702 mm | 2 drawers, 2 perforated inserts |
3132.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15365579
|
asecos™
3265800135378 |
482 x 470 x 702 mm | One pullout drawer, perforated metal plate insert and one second level drawer |
2000.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Resistenza al fuoco per 90 minuti – testato in conformità a DIN EN 14470-1
- Robusta struttura in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
- Serratura a cilindro con indicatore dello stato di bloccaggio (rosso/verde)
- Condotti dell'aria integrati pronti per il collegamento (NW 75) a un sistema di scarico tecnico
- Disponibili tre diversi modelli con sportelli o cassetti
- Le opzioni della parte interna includono un cassetto al secondo livello, un inserto perforato, un vassoio estraibile, un pozzetto di raccolta
Compliance
DIN EN 14470-1 - Resistenza al fuoco per 90 minuti
Specifica
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes | |
Light Gray | |
Storage of flammable liquids | |
702 mm |
482 mm | |
Steel | |
800 mm | |
Powder-coated |