Learn More
Bochem™ Becher tipo I in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione
- Manufactured from 18/10 stainless steel
- Conical shape
- With handle and spout
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 170 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
Include | Con maniglia e beccuccio |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |
Stile | Conico |