Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
13.50€ - 26.70€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Stile collo | Crimp |
N. per confezione | 100 |
Tipo di imballaggio | 100 Pack |
Quantità | 100 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10496342
|
Macherey-Nagel™
70282 |
0.3 mL | Round |
20.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10052711
|
Macherey-Nagel™
70286 |
0.2 mL | Conical |
23.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10546912
|
Macherey-Nagel™
70251 |
0.8 mL | Flat |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10669361
|
Macherey-Nagel™
70212 |
0.6 mL | Conical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Micro-vials with 8 mm crimp neck
- 0.2–1.2 mL usable volume
- Adapter required for use in an autosampler
- Available with flat, round or conical bottom, made of clear glass
Specifica
Clear | |
100 | |
100 Pk. |
Crimp | |
100 Pack |