Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70282
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10496342
  • 20.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Micro-vials with 8 mm crimp neck
  • 0.2–1.2 mL usable volume
  • Adapter required for use in an autosampler
  • Available with flat, round or conical bottom, made of clear glass
Specifica
Specifica
Clear
0.3 mL
100
Round
100 Pk.
5.5 mm
Crimp
100 Pack
31.5 mm