Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Gli indumenti in Tyvek™ 800J combinano resistenza a sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione e a base acquosa (anche a pressione) con la resistenza e la durata del Tyvek™, grazie all'innovativa tecnologia del tessuto e al design migliorato degli indumenti. Sviluppate in base ai nostri standard più elevati, le tute in Tyvek™ 800J sono morbide, comode e leggere senza compromettere il livello di durata. Sono ora disponibili con cuciture ribattute e rivestite con nastro che offrono le prestazioni degli indumenti di Tipo 3/4/5/6, testati in base agli standard contro liquidi pressurizzati, aerosol liquidi pesanti e particolati solidi aerei. Le tute offrono una barriera efficace contro molte sostanze chimiche inorganiche a base di acqua a bassa concentrazione e particolati (fino a 1.0 micron di dimensione), nonché repellenza agli oli. Le tute in Tyvek™ 800J sono adatte per applicazioni quali pulizia industriale, confezionamento e ridistribuzione di sostanze chimiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica ambientale. Le tute in Tyvek™ 800J Tipo 3/4/5/6 offrono i seguenti vantaggi in termini di sicurezza e comfort:
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
- Protezione contro agenti infettivi (EN 14126), inclusa la resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei mediante sangue sintetico (ISO 16603) e la resistenza alla penetrazione di patogeni del sangue mediante il batteriofago Phi-X174 (ISO 16604)
- EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
- Tessuto e cuciture offrono una barriera contro la permeazione chimica di sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione a base acquosa
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera
- Volto, polsini e caviglie elasticizzati, oltre a elastico incollato in vita
- Anelli per il pollice elastici per mantenere le maniche in posizione
Specifica
Specifica
| Size | M |
| Sesso | unisessuale |
| Materiale | Tyvek |
| Colore | bianca |
| Monouso | Sì |
| Stile vita | Vita con elastico (incollato) |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Anelli per il pollice, Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastico |
| Vedi altri risultati |