Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ modello CHA5a
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Materiale Tyvek™ 1431 N
- Antistatica
- Cappuccio con elastico
- Protezione per il mento adesiva per una migliore aderenza alla mascherina
- Zip di TYVEK™ con risvolto adesivo
- Polsini, caviglie e vita con elastici
- Include anelli per pollice
- Categoria III, Tipo 4B/5/6
- Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, farmaceutico o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché in applicazioni mediche e in caso di esposizione a rischi biologici
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 3 X-Large |
| Materiale | Tessuto Tyvek™ |
| Colore | Verde |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastico |
| Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |
| Vedi altri risultati |