Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™
Codice prodotto. 12322259 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 80
Codice prodotto. 12322259
Marca: DuPont™ D13398935
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun DuPont™ Tyvek™@@@600@@@ Plus con calzini è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa e offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili.
  • Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
  • Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
  • Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
  • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
  • Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size X-Large
Materiale Tyvek
Colore Bianco, Blu
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento
Tipo di giuntura Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Sterilità Non sterili
Classe di protezione Categoria III, Tipo 4B, 5 e 6, EN 1073-2 EN 14126, EN 1073-2
Tipo di colletto Sottogola autoadesivo
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) 108 - 116 cm
Stile di manicotto Anelli per pollice elastici
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche e esposizione a rischi biologici
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.