Learn More
Beskrivelse
- Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
- Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
- Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 2 X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco, Blu |
| Monouso | Sì |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastico |
| Vis mere |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?