Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11743073 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11743073
Marca: DuPont™ D13395359
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta
Size medio
Materiale HDPE
Colore Bianco
Stile vita Elasticizzato cucito
Ankle Style Elasticizzato
Stile polso Elastico
Stile collo Con collare
Tipo di chiusura Zip e patta
Tipo di giuntura Con punti interni
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Tipo di colletto Con collare
Certificazione/Conformità Categoria III, tipo 5 e 6, EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), trattamento antistatico (EN 1149-5)
Misura petto (sistema metrico) 92 - 100 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni industriali
Altezza (sistema metrico) da 168 a 176 cm