Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11763113 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 11763113
Marca: DuPont™ D14529880
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute da laboratorio con cappuccio DuPont™ Tyvek™ CHF@@@7@@@ sono robuste ma leggere, con cappuccio a @@@3@@@ pezzi e gherone per una migliore vestibilità.
  • Barriera eccellente per particolati fini e fibre
  • Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
  • In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
  • Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
  • Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size 3 X-Large
Materiale Tessuto Tyvek™
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Tubolare
Stile collo Con cappuccio
Hood Type 3 pezzi
Tipo di chiusura Chiusura a zip, risvolto
Tipo di giuntura Cucito, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2
Descrizione Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati
Misura petto (sistema metrico) Da 124 a 132 cm