Learn More
UBIAD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
337.00€ - 750.00€
Specifica
| Antigene | UBIAD1 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18227234
|
Novus Biologicals
NBP2-55187 |
100 μL |
750.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18611109
|
Novus Biologicals
NBP2-55187-25ul |
25 μL |
337.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
UBIAD1 Polyclonal specifically detects UBIAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifica
| UBIAD1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 29914 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MAASQVLGEKINILSGETVKAGDRDPLGNDCPEQDRLPQRSWRQKCASYVLALRPWSFSASLTPVALGSALAYRSHGVLDPR | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.5.1.-, RP4-796F18.1, SCCD, Schnyder crystalline corneal dystrophy, TERE1transitional epithelia response protein, Transitional epithelial response protein 1, UbiA prenyltransferase domain containing 1, ubiA prenyltransferase domain-containing protein 1 | |
| UBIAD1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only