missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBTD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | UBTD2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16821254
|
Proteintech
13172-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16811254
|
Proteintech
13172-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| UBTD2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q6PGH0, Q8WUN7 | |
| 287178, 327900, 92181 | |
| UBTD2 Fusion Protein Ag3827 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| UBTD2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DCUBP, DC-UbP, ubiquitin domain containing 2, Ubiquitin like protein SB72, UBTD2 | |
| Ubtd2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto