Learn More
Erlab™ ULPA U16 Filter
Erlab™ ULPA U16 Filter can be use with a range of Captair Smart filtrating fume hoods and storage cabinets.
Marca:  Erlab™ H01074061
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15882795
  • 1144.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • ULPA U16 filtration efficiency: 99.999995 % according to MPPS method, EN1822 standard
  • For use with powders
Specifica
Specifica
ULPA U16
Filter
Powders