Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
284.00€ - 615.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
---|---|
Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
MWCO | 100 kDa |
Codice filtro | PLHK |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification; protein concentration; protein desalting |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10412711
|
Merck
PLHK02510 |
2.5 cm | 4.1 cm2 |
284.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10772151
|
Merck
PLHK06210 |
6.35 cm | 28.7 cm2 |
555.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10753121
|
Merck
PLHK04310 |
4.45 cm | 13.4 cm2 |
460.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10156580
|
Merck
PLHK04710 |
4.7 cm | 17.3 cm2 |
490.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10460021
|
Merck
PLHK07610 |
7.6 cm | 41.8 cm2 |
605.00€
pezzi 10 |
N/A | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10536722
|
Merck
PLHK09005 |
9 cm | 63 cm2 |
475.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10587102
|
Merck
PLHK15005 |
15 cm | 177 cm2 |
615.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingSpecifica
Ultrafiltration | |
100 kDa | |
Protein purification; protein concentration; protein desalting | |
Ultrafiltration Disc |
Regenerated Cellulose | |
PLHK | |
Regenerated Cellulose (RC) |