Learn More
Biochrom Il colorimetro Ultrospec™ 35c
Il colorimetro Ultrospec™ 35c misura e registra la concentrazione delle soluzioni a lunghezze d'onda impostate.
Marca: Biochrom 80-3008-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Descrizione
- Assorbanza o %Trasmissione
- Cinetica semplice con funzione grafica integrata
- Touchscreen intuitivo per un facile utilizzo plug and play
- Accetta cuvette da 10 x 10 mm o provette da 16 mm. Le provette da 10-12 mm richiedono un set di adattatori (codice articolo 80-3000-57)
- Eventuali fuoriuscite possono essere facilmente rimosse dalla superficie liscia e l'area del vano cella può essere lavata con formaldeide o ossido di etilene per sterilizzarla
- Utilizza una sorgente luminosa LED in combinazione con fibre ottiche avanzate a 450 nm, 500 nm, 520 nm, 540 nm, 600 nm, 640 nm con una larghezza di banda spettrale di 40 nm
- Portatile
- Funzionante a batteria e portatile per l'uso negli impianti di produzione o sul campo
- Salva i risultati a bordo o esportali tramite unità flash USB
- Dispositivo compatto e che richiede poca manutenzione
Specifica
< ± 0.05 A, 1 A using Neutral Density Filter | |
10 x 10mm Cuvette or 16 mm Test Tube | |
Diode | |
IP20 | |
LED | |
Colorimeter | |
450 to 640 nm | |
50/60 Hz | |
< 3.5 mL | |
1 yr. | |
0.6 kg | |
170 nm |
6 to 8 hr. | |
Rechargeable Lithium-Ion | |
Touchscreen | |
English, Chinese | |
40 nm | |
100/240 V | |
450, 500, 520, 540, 600, 640 nm | |
40 nm | |
Colorimetric | |
1.3 lb. | |
7 in. |
Contains internal rechargeable Li-Ion battery