Learn More
Thermo Scientific™ Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits
Choose convenient, unassembled screw thread vial kits, featuring caps with pre-assembled septa.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-S15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12420258
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits include vials and caps with pre-assembled septa.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifica
Specifica
Black
Clear
No
PTFE/Silicone
100
Polypropylene
45 mm
13-425
13-425 mm
15 mm
Glass, PTFE, Silicone
4 mL
Vial: C4015-S1, Closure: C4015-75A
4 mL
Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Unassembled Screw Vial Convenience Kit