Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Digital Stirring Hot Plate, 230 V
True temperature setting and accurate stirring control in a compact, stackable design that takes up less benchtop and storage space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
535.00€ - 598.90€
Specifica
Tensione | 230 V |
---|---|
Specifiche di sicurezza | Hot warning light remains on even when unplugged |
Frequenza | 50 Hz |
Tipo | Stirring Hotplate |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17332681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-64 |
0°C to 325°C | Coated Aluminum Alloy |
535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17322681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-62 |
0°C to 450°C | Glass Ceramic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Compact, stackable design takes up less benchtop and storage space
- Square plate design allows flexibility of vessel sizes and combinations
- Designed to prevent accidental spillage on the control panel
- Hot warning light remains on even when the unit is unplugged
- Glass ceramic top plate is chemical-resistant and stays cool around the edges
- Coated aluminum top plate allows for rapid heating and improved temperature uniformity
- Glazed with BioCote™ for antimicrobial protection
- Built with tough aluminum casing for longevity
- IP32 rated for water and dust resistance
- Top plate measures 15 x 15 cm
Specifica
230 V | |
50 Hz | |
Square | |
15 L | |
3 years |
Hot warning light remains on even when unplugged | |
Stirring Hotplate | |
EU-Style | |
100 to 2000 rpm | |
Digital |