Learn More
Abeba™ UNI6 31771 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31771/40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14000kg
Codice prodotto. 15699217
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Leather
Slip-resistant
31771
Black
40
Polyurethane
Steel