Learn More
ABEBA™ Sneakers blu O1 Uni6
Legerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa da lavoro blu ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC.
109.31€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347 :2012, O1, FO, SRC, ESD |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Blue |
Materiale oculari | Stainless steel |
Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16398151
|
ABEBA™
36773/35 |
35 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308161
|
ABEBA™
36773/36 |
36 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318161
|
ABEBA™
36773/37 |
37 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328161
|
ABEBA™
36773/38 |
38 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338161
|
ABEBA™
36773/39 |
39 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348161
|
ABEBA™
36773/40 |
40 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358161
|
ABEBA™
36773/41 |
41 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368161
|
ABEBA™
36773/42 |
42 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378161
|
ABEBA™
36773/43 |
43 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388161
|
ABEBA™
36773/44 |
44 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398161
|
ABEBA™
36773/45 |
45 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308171
|
ABEBA™
36773/46 |
46 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318171
|
ABEBA™
36773/47 |
47 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328171
|
ABEBA™
36773/48 |
48 |
109.31€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O1, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Blue | |
Breathable silver ions lining | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Sneakers | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 |
Laces | |
Stainless steel | |
Textile | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair |