Learn More
ABEBA™ Sneakers blu di sicurezza Uni6
Leggerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa antifortunistica blu ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. Punta acciaio (200 J.). ESD come da norma 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S1 SRC
114.63€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Blue |
Materiale oculari | Steel |
Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16368051
|
ABEBA™
31773/35 |
35 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378051
|
ABEBA™
31773/36 |
36 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388051
|
ABEBA™
31773/37 |
37 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398051
|
ABEBA™
31773/38 |
38 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308061
|
ABEBA™
31773/39 |
39 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318061
|
ABEBA™
31773/40 |
40 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328061
|
ABEBA™
31773/41 |
41 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338061
|
ABEBA™
31773/42 |
42 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348061
|
ABEBA™
31773/43 |
43 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358061
|
ABEBA™
31773/44 |
44 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368061
|
ABEBA™
31773/45 |
45 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378061
|
ABEBA™
31773/46 |
46 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388061
|
ABEBA™
31773/47 |
47 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398061
|
ABEBA™
31773/48 |
48 |
114.63€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Blue | |
Breathable silver ions lining | |
Textile | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 |
Laces | |
Steel | |
Padded | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative | |
Sneakers | |
1 Pair |