Learn More
SI Analytics™ Rotoli di carta per stampanti universali
Codice prodotto. 10253233 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Per stampante Z 890
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10253233
Marca: SI Analytics™ 285203720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SI Analytics™ Universal Paper Printer Roll is universal paper for use with Z890 Universal Paper Printer.
  • Roll of universal paper for printer Z890
  • One roll
  • Outer diameter of 80mm and inner diameter of 12mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Universal paper printer roll for Z 890 printer.
Diametro (sistema metrico) 80 mm Outer Diameter
Tipo Rotolo per stampante
Da utilizzare con (applicazione) Per stampante Z 890
Larghezza (sistema metrico) 76 mm