Learn More
Cytiva Untagged Column Package
Combines cation and anion exchange with size exclusion chromatography for purification of most untagged or native proteins
Marca: Cytiva 29497631
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.04500kg
Descrizione
- Package contains HiTrap™ Capto Q ImpRes (1 x 1 mL) and Capto SP ImpRes (1 x 1 mL) Ion Exchange (IEX) columns for effective first-step purification
- Obtain final high purity with HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR: a Size Exclusion Chromatography (SEC) column with a broad fractionation range of Mr 5000 to ∼ 250 000 for globular proteins
- Includes instructions with guidance and tips to quickly get started
Specifica
Untagged Column | |
1 Kit | |
4°C to 30°C |
Purification of Most Untagged or Native Proteins | |
HiTrap&Trade; Capto Q ImpRes (1 x 1 mL) Column, Capto SP ImpRes (1 x 1 mL) Ion Exchange (IEX) Column, and HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR Size Exclusion Chromatography Column |
Sicurezza e movimentazione
- Untagged package
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.