Learn More
Cytiva Untagged Package
Marca:  Cytiva 29-0588-07
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 15373224
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Contents: HiTrap Q HP (1 x 1mL), HiTrap SP HP (1 x 1mL) and HiPrep 16/60 Sephacryl S-200.The Untagged package allows you to combine cation and anion exchange in combination with gel filtration to develop and optimise a purification protocol form most untagged or native proteins.
Specifica
Specifica
Untagged Package
HITrap Q 1 x 1 mL, HiTrap SP HP 1 x 1 mL, HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR
Untagged Protein Purification
2-step protocol, IEX + SEC
Ion Exchange Column