Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca:  Kinesis™ 02011-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 12946259
  • 166.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for higher-flow systems
  • Interchangeable frits make protection more economical
  • Compatible with SFC and HPLC
  • Available to fit a variety of tubing sizes
Specifica
Specifica
0.5 μm
Precolumn Inline Filter
0.94 in.
Stainless Steel
0.66 uL