Learn More
Zeiss™ Upper Stand Part Axio Scope
Designed for use with Axio Scope.A1 Vario
Marca:  Zeiss™ 423730-9050-000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11811900
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Includes:
  • Nosepiece 3x bright field, 3x DIC, M27
  • FL-LED reflected-light illumination with 4-position reflector turret for P&C modules
  • 4-position mount for LED modules
Specifica
Specifica
LED
Upper Stand Part Axio Scope
Nosepiece 3x bright field, 3x DIC, M27 - FL-LED reflected-light illumination with 4-position reflector turret for P&C modules and 4-position mount for LED modules
3X
Axio Scope.A1 Microscope
3X bright field