Learn More
RETSCH UR 3 Ultrasonic Bath
Clean test sieves and grinding tools quickly and easily. Retsch™ UR 3 Ultrasonic Bathes are designed for the simultaneous cleaning of up to 5 test sieves up to 203mm in diameter.
7515.00€
Specifica
Temporizzatore | Yes |
---|---|
Frequenza | 50/60 Hz |
Capacità (sistema metrico) | 45 L |
Profondità (sistema metrico) | 30 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning test sieves and grinding tools quickly and easily |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10359827
|
RETSCH
70.791.0005 |
220/240 V |
7515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Gentle yet thorough cleaning of test sieves in an ultrasonic bath increases their working lives
- Damage which could occur during manual cleaning is avoided
- Fast, gentle, and highly efficient cleaning
- Universal and compact
- Easy to use, saves time and cost
- Intensive dispersion and degassing
- Low maintenance
- Long life
Specifica
Yes | |
45 L | |
Cleaning test sieves and grinding tools quickly and easily | |
UR 3 | |
50 cm |
50/60 Hz | |
30 cm | |
30 cm | |
50 cm |