missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP50 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20374-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899904

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

The antibody is specific to USP50.

Has no peptidase activity.
Specifica

Specifica

USP50
Polyclonal
Unconjugated
USP50
Inactive ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 50, USP50
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
311399, 373509, 75083
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P8X6, Q70EL3
Usp50
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali