Learn More
Thermo Scientific™ Utility Trays for Shaker Platforms
Use these utility trays with 0.5 in. rubber mats with Thermo Scientific™ shakers.
196.00€ - 382.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11861331
|
Thermo Scientific™
236026 |
Utility tray for 9 x 18 in. tray | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 | 22.9 x 45.7 cm |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11871331
|
Thermo Scientific™
236027 |
Utility tray for 18 x 18 in. platform | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 | 45.7 x 45.7 cm, 45.7 x 45.7 cm |
382.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17851885
|
Thermo Scientific™
75004122 |
Utility Tray for Platforms | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers | 425 x 209 mm |
260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17831905
|
Thermo Scientific™
75004123 |
Utility Tray for Platforms | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers | 353 x 272 mm |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Use these Thermo Scientific™ Utility trays for Shaker Platforms with 0.5 in. rubber mats.
Thermo Scientific™ utility trays for Shaker platforms have a 0.5 rubber mat to suit individual needs in the laboratory.