Learn More
Biochrom UV Grade Silica Standard Cuvette with Lid
Standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry. 10 mm internal width.
Marca:  Biochrom 80-2002-57
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01900kg
Codice prodotto. 11360132
  • 247.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Standard rectangular cell with lid
  • 10 mm internal width
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000 and Ultrospec 2100 Pro
Specifica
Specifica
Standard Cuvette
UV Grade Silica
1 Ea.
45 mm
12.5 mm
Rectangle
1 mL
10 mm
5 mm
Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers
Spectrophotometric Measurements