Learn More
Biochrom UV Grade Silica Micro Cell with Lid and Black Walls
10 mm Quartz Cell with lid and 2 black walls. 10 mm pathlength with 400 μL minimum volume.
Marca:  Biochrom 80-2002-95
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02800kg
Codice prodotto. 11300142
  • 615.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10 mm Quartz Cell with lid and 2 black walls
  • 10 mm pathlength
  • Minimum volume: 400 μL
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, GeneQuant 1300/100
Specifica
Specifica
Type 8 Micro Cuvette
UV Grade Silica
1 Ea.
Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers
400 μL
2 mm
10 mm
Spectrophotometric Measurements