Learn More
Biochrom Quartz Matched Micro Cuvette
10 mm Quartz Micro Cell with lid and black walls. 10 mm pathlength with 400 μL minimum volume.
Marca:  Biochrom 80-2109-83
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 11759545
  • 5735.00€ / pezzi 8
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10 mm Quartz Micro Cell with lid and black walls
  • 10 mm pathlength
  • Minimum volume: 400 μL
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, GeneQuant 1300/100
Specifica
Specifica
Type 8 Micro Cuvette
UV Grade Silica
8 Pk.
Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers
400 μL
2 mm
10 mm
Spectrophotometric Measurements