Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S1
Sporty, multifunctional safety shoe in loafer style
Marca: Uvex™ 8543841
102.43 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Loafer | |
11 mm |
Black | |
41 |