Learn More
Uvex™ Ultrasonic Full View Goggles
Full-view goggles with extraordinary wearing comfort, no printing problems due to the combination of hard and soft components
Marca:  Uvex™ 9302281
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 15108596
  • 81.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Low weight, optimal ventilation, panoramic field, rubber band, disc change possible, suitable for spectacle wearers
  • Model with gray neoprene headband
  • Frame color black / gray, W 166 349 B CE
  • Disc colorless / UV 400, 2-1,2 W 1 B9 CN DIN CE
  • Coating uvex supravision excellence
  • Specifica
    Specifica
    Anti-fog, Scratch-resistant
    1 lens frame goggle
    Gray
    Uvex™ supravision excellence
    Clear
    Neoprene headband