Learn More
UVP High-Performance Mineralight™ Display Lamps: Replacement Tubes
UVP 25-watt tubes providing hours of UV illumination when used with High-Performance Mineralight Display Lamps.
Marca: UVP 34-0060-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Due tubi UV da 25 watt per un'illuminazione intensa
- Disponibile con UV di 254nm, 302nm o 365nm
- Utilizzare le staffe fornite con la lampada per il montaggio al soffitto o ad altre strutture per un'illuminazione UV sopraelevata
- Dimensioni: (L x P x A) 18.5 x 4.75 x 5 poll.
Fluorescenza, sterilizzazione, ispezione
Specifica
Replacement Longwave Tube | |
365 nm | |
Model UVL-225D and UVSL-225D Mineralight™ display UV lamp | |
434.84 mm |
25 W | |
Fluorescence, sterilization, inspection | |
17.12 in. | |
1 Ea. |