Learn More
BD Vacutainer™ A-Line™ Critical Care Blood Collection Syringes without Needles
Used to collect blood by manual aspiration. BD Vacutainer™ A-Line™ Critical Care Blood Collection Syringes without Needles contain spray-dried calcium-balanced Heparin and are used for arterial or venous blood collection. Available with slip tip or Luer-Lok™ tip, in 1mL or 3mL capacity.
154.00€ - 156.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Blood collection by manual aspiration for arterial blood gas analysis |
Include | Spray-dried calcium-balanced Heparin (anticoagulant) |
Senza lattice | Yes |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12937756
|
BD
364378 |
3 mL | BD Luer-Lok™ with Hemogard™ cap |
156.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12947756
|
BD
364376 |
3 mL | Slip Tip |
154.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Blood collection syringes without needles designed for collection by manual aspiration
- Can be used for arterial or venous blood collection from an arterial or IV line
- Contain spray-dried, calcium-balanced Heparin that enables the specimen to be analyzed for ABGs and a host of critical care analytes
- Available in 1mL slip tip, 3mL slip tip and 3mL Luer-Lok™ tip with green Hemogard™ cap
- BD Hemogard™ cap ensures airtight and leak-proof samples
- Green color (for Lithium Heparin anticoagulant) assists in easy identification
Specifica
Plastic | |
Spray-dried calcium-balanced Heparin (anticoagulant) | |
Yes | |
Yes |
Blood collection by manual aspiration for arterial blood gas analysis | |
Yes | |
Arterial and Venous IVs | |
Sterile |