Learn More
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options
Choose from a range of accessories and options for Vacutherm™ ovens to meet application-specific requirements.
Marca:  Thermo Scientific™ 51900197
1327.59 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10213924
  • 1720.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choose from a range of Thermo Scientific™ Vacutherm™ Oven Accessories and Options to meet application-specific requirements.
Specifica
Specifica
Digicon™ S Temperature controller, 400°C
VT 6130 P
400°C
Temperature Controller
Offerte speciali
Servizi