Learn More
KNF Neuberger™ Aluminium/PTFE Diaphragm Pump
Marca:  KNF Neuberger™ 014816/016453
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.02000kg
Codice prodotto. 10660293
  • 923.42€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Diaphragms, Valves, Joints, Screws
143 mm
150 w
40°C
27 L/min.
254 mm
Diaphragm Pump
230 V 50 Hz 150 w
Aluminum, PTFE
8.2 kg
5°C
50 Hz
265 mm
230 V