Learn More
SI Analytics™ Vacuum Pump
SI Analytics Vacuum Pump for AVS 370 rinsing and waste system.
Marca:  SI Analytics™ 1057901
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.00000kg
Codice prodotto. 10070012
  • 3795.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vacuum pump for AVS 370 rinsing and waste system
  • Version: 230V/50Hz
Specifica
Specifica
50 Hz
230 V