Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Straight
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02902408
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10151661
  • 103.67€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With straight side arms and hollow glass plug
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
8 mm
Borosilicate Glass (3.3)