Learn More
Emma Safety Footwear Valentino S3 Shoe
Break new ground in the Valentino Frontier, the executive safety shoe that literally has no boundaries.
200.34€
Specifica
Certificazione/Conformità | 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Da utilizzare con (applicazione) | Chemical Industry, Government and Services, Oil and Gas |
Materiale | Leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17572446
|
Emma Safety Footwear
MM16400039 |
39 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17582446
|
Emma Safety Footwear
MM16400040 |
40 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17592446
|
Emma Safety Footwear
MM16400041 |
41 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17502456
|
Emma Safety Footwear
MM16400042 |
42 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17512456
|
Emma Safety Footwear
MM16400043 |
43 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522456
|
Emma Safety Footwear
MM16400044 |
44 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532456
|
Emma Safety Footwear
MM16400045 |
45 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542456
|
Emma Safety Footwear
MM16400046 |
46 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17552456
|
Emma Safety Footwear
MM16400047 |
47 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562456
|
Emma Safety Footwear
MM16400048 |
48 |
200.34€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Industries:
- Chemical industry
- Government & services
- Oil & gas
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Specifica
20345:2011 | |
Black | |
Leather | |
Extra-wide Width | |
Safety Shoe |
Laces | |
Chemical Industry, Government and Services, Oil and Gas | |
Steel | |
High |