Learn More
γ-Valerolactone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | γ-Valerolactone |
Punto di fusione | -31.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.0500g/mL |
Punti di ebollizione | 207.0°C to 208.0°C |
Punto d'infiammabilità | 96°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.4320 to 1.4340 |