Learn More
BRAND™ Polypropylene Valve Cap
For closing valve block. Suitable for autoclaving.
Marca: BRAND™ 704552
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
- Polypropylene construction
- Autoclavable
- For use with seripettor™
Specifica
Valve Cap | |
Polypropylene | |
Seripettor™ / Seripettor™ pro |
Autoclavable | |
2, 10 mL |