Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with CEE7/7 Plug
Process thermostat suitable for use with non-flammable heat transfer liquids
dietro preventivo - 8571.06€
Codice del prodotto | Marca | Pressione max | Consumo energetico | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Pressione max | Consumo energetico | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16883600
|
Lauda™
L000712 |
0.9 bar | 3.3 kW |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
16893620
|
Lauda™
L000923 |
3.2 bar | 3.3 kW |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
16883620
|
Lauda™
L000922 |
4.8 bar | 2.6 kW |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16873600
|
Lauda™
L000711 |
0.9 bar | 2.6 kW |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16873620
|
Lauda™
L000921 |
3.2 bar | 2.6 kW |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16803630
|
Lauda™
L000924 |
4.8 bar | 3.3 kW |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
- Clear text menu navigation
- Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Easy input via cursor and soft keys
- Fully electronic continuous controller with PID action
- Electronic level indication and low level alarm
- Powerful pressure pump USB interface as standard
- Upgradable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Remote fault indication through floating contact
- Integrated programmer with max 150 segments, splitable in five programs
- Adjustable bypass for pressure limiting
- Filler opening on top, drain tap on backside
- SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
- Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
- Condenser cooling air
- Working temperature range: -20 to 80 °C
- Ambient temperature range: 5 to 40 °C
- Temperature stability: 0.05 ± K
- In/outlet connection thread (outside): G 3/4
- Pressure adjustment: bypass
- Filling volume max: 15 L
- Power supply: 230 V, 50 Hz
- Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
- Standard accessory:
- Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
Specifica
-20°C to +80°C | |
230 V |