Learn More
Verapamil hydrochloride, 99.9%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11435502
346.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
Materiale o nome chimico Verapamil hydrochloride
CAS 52-53-9
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.999
Formula molecolare C27H38N2O4
Quantità 5 g
Sinonimo verapamil, iproveratril, vasolan, dilacoran, isoptin, cordilox, calan, verapamilo, verapamilum, falicard
InChI Key SGTNSNPWRIOYBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 454.611
PubChem CID 2520
ChEBI CHEBI:77733
Peso formulazione 491.1
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (±)-Verapamil Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: verapamil hydrochloride