Learn More
3M™ Filtro antiparticolato per respiratore elettroventilato Versaflo™
I filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+ forniscono protezione da polvere, nebbie e altri rischi derivanti dal particolato se utilizzati con il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300 e un copricapo 3M™ approvato.
Marca: 3M™ 7100266123
148.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Proteggiti da polvere, nebbie, fumi, vapori organici o gas acidi dall'odore sgradevole con i filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+.
- I nostri filtri sono progettati per essere utilizzati con l'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-300+ e sono approvati CE. Alcuni filtri forniscono protezione da gas acidi o vapori organici dall'odore sgradevole (concentrazioni al di sotto del limite di esposizione professionale).
- I filtri sono facili da collegare all'unità turbo e al respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™. Il modello TR-302E è dotato anche di un allarme acustico e visivo per segnalare quando sostituire il filtro.
Specifica
COMBINATION | |
Various | |
Standard | |
Versaflo PAPR | |
2 |
Gray | |
Filter and Cartridge | |
High Efficiency | |
TR-300+ |