Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 PAPR Accessory, Filter
3M Versaflo™ TR-600 PAPR Accessory, Filter is used with 3M™ Versaflo™ TR-600 series air purifying device.
51.15€ - 825.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3M Versaflo Powered Air Turbo TR-600 Series |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15799067
|
3M™
7100020996 |
A1P Filter | TR-6110E |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15709077
|
3M™
7100020997 |
ABE1P Filter | TR-6130E |
131.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15719077
|
3M™
7100020998 |
A2P Filter | TR-6310E |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15779067
|
3M™
7100020971 |
Particulate Filter | TR-6710E |
51.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17132796
|
3M™
7100020999 |
ABE2K1 HgP | TR-6580E |
825.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15789067
|
3M™
7100020995 |
Filter | TR-6820E |
80.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Simple to install
- For use with 3M Versaflo Powered Air TR-600 series
- Recommends use of TR-6100FC filter cover to help protect filter from physical damage
Specifica
3M Versaflo Powered Air Turbo TR-600 Series |