Learn More
Texwipe™ Vertex™ Sterile High Sorption Wipers
100% continuous-filament, polyester knit fabric wipers made in the USA from virgin stock
Marca: Texwipe™ TX3042P
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 2.20000kg
Descrizione
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
- Soft feel with high sorption capacity
- Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
- Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
- Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
- 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Order Info
Triple-bagged
Specifica
High Sorption Wipers | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Sealed | |
Ideal for cleaning delicate surfaces or applications |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
Pre-wetted | |
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) | |
Sterile |
Sicurezza e movimentazione
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol