Learn More
Texwipe™ Vertex™ Sterile High Sorption Wipers
100% continuous-filament, polyester knit fabric wipers made in the USA from virgin stock
Marca:  Texwipe™ TX3042P
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 2.20000kg
Codice prodotto. 16676772
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
  • Soft feel with high sorption capacity
  • Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
  • Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
  • Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
  • 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Order Info
Triple-bagged
Specifica
Specifica
High Sorption Wipers
30.5 cm
30.5 cm
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Sealed
Ideal for cleaning delicate surfaces or applications
12 in.
12 in.
Polyester
Pre-wetted
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)