Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Durable and leakproof system to run up to four gels.
605.00€ - 840.00€
Specifica
Tipo | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System |
---|---|
Dimensioni gel | 75 x 80 mm |
Materiale | Injection-molded |
N. di gel | 4 |
Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm combs |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15136624
|
Fisherbrand™
|
100 x 100mm sliding clamps, caster and external stand, four notched/plain plates with 0.75mm bonded spacers, four notched plates, four 12-well 0.75mm combs |
840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15156624
|
Fisherbrand™
|
100 x 100mm blotting module, caster and external stand, four notched/plain plates with 0.75mm spacer, four plate, four 12-well 0.75mm comb, four cassettes, eight pads |
840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15176624
|
Fisherbrand™
|
100 x 100mm blotting module, caster and external stand, four notched/plain plates with 1.5mm spacer, four plates, four 12-well 1.5mm combs, four cassettes, eight pads |
840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15116624
|
Fisherbrand™
|
100 x 100mm sliding clamps, caster and external stand, four notched/plain plates with 1mm bonded spacers, four notched plates, four 12-well 1mm combs |
605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Injection-moulded construction
- Compatible with all 80 x 100mm and 100 x 100mm precast gels
- Low buffer volumes
Specifica
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System | |
Injection-molded | |
0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm combs | |
190 x 130 x 150 mm |
75 x 80 mm | |
4 | |
250 to 1200 mL |