Learn More
VGLUT2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | VGLUT2 |
|---|---|
| Concentrazione | 600 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, ELISA |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18056375
|
Proteintech
29209-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18015145
|
Proteintech
29209-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The VGLUT2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VGLUT2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The VGLUT2 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| VGLUT2 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Rabbit | |
| 57084 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 600 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| DNPI, SLC17A6, VGLUT2 | |
| Primary |